Natriumchromat, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
377870250
377871000
377875000
ACRO377870250EA
24.1
EUR
ACRO377870250
ACRO377871000
ACRO377875000
Natriumchromat, wasserfrei 98+%
Sodium chromate
Formel:
CrNa₂O₄ Molecular Weight: 161,97 g/mol Schmelzpunkt: 792 °C Dichte: 2,698 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003484 CAS-Nummer: 7775-11-3 EINECS: 231-889-5 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08745 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |