Kaliumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
10980.09EA
121
EUR
10980.09
10980.04
10980.18
Kaliumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Potassium fluoride
Formel:
KF Molecular Weight: 58,1 g/mol Siedepunkt: 1505 °C Schmelzpunkt: 859 °C Dichte: 2,48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7632 |