Kaliumfluorid
Lieferant: Merck
Gefahr
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 293 EUR
1.05030.1000 1.05030.9050
Kaliumfluorid
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58,1 g/mol
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714