Kaliumfluorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26820.236EA
73.7
EUR
26820.236
26820.293
Kaliumfluorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Potassium fluoride
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.025 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.01 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Cu (Copper) | Max. 25 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 25 ppm |