Kaliumiodid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
A12704.0BEA 244 EUR
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
Kaliumiodid ≥99%
Kaliumiodid
Purity: 99% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Refractive Index: 1.677 Odour: Odourless Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C
Schmelzpunkt: 681 °C
Dichte: 3,12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 14,7643