Natriumiodid, ultra trocken ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Iodnatrium
Unter Argon in Ampullen verpackt
43447.14EA 125 EUR
43447.14 43447.36 43447.22
Natriumiodid, ultra trocken ≥99,98% (Metall-Basis)
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149,89 g/mol
Siedepunkt: 1300…1304 °C
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 3,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631