Natriumiodid, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Iodnatrium
A15480.0E A15480.22 A15480.36
A15480.0EEA 590 EUR
A15480.0E A15480.22 A15480.36
Natriumiodid, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)
Natriumiodid
Purity: 99+% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Refractive Index: 1.7745 Odour: Odourless Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300…1304 °C
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 3.67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8631