Natriumiodid, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodnatrium
0853-250GEA
321
EUR
0853-250G
0853-500G
Natriumiodid, ultrarein
Natriumiodid
Formel:
NaI Molecular Weight: 149,89 g/mol Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 662 °C Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |