Natriumiodid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Iodnatrium

15297.3600 15297.5600 15297.0600 15297.1600 15297.2600
KRAF15297.3600EA 451 EUR
KRAF15297.3600 KRAF15297.5600 KRAF15297.0600 KRAF15297.1600 KRAF15297.2600
Natriumiodid, reinst
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300
Schmelzpunkt: 662
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR