Natriumiodid analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Iodnatrium

15298.1600 15298.3600 15298.0600 15298.2600
KRAF15298.1600EA 244 EUR
KRAF15298.1600 KRAF15298.3600 KRAF15298.0600 KRAF15298.2600
Natriumiodid analytisches Reagens
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300
Schmelzpunkt: 662
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR