Natriumiodid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodnatrium
27913.234EA
199
EUR
27913.234
27913.260
Natriumiodid ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Natriumiodid
Formel:
NaI Molecular Weight: 149,89 g/mol Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 662 °C Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
pH (25°C; 5 %) | 6.0 - 9.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insoluble matter | Max. 100 ppm |
Loss on drying (100-105°C) | Max. 0.5 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 40 ppm |
Cl + Br (as Cl) | Max. 100 ppm |
IO3 (Iodate) | Max. 3 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |