Natriumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Iodnatrium
27915.231EA 128 EUR
27915.231 27915.297
Natriumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149,89 g/mol
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 662 °C
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm