Kaliumiodat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
196741000
196745000
196740025
ACRO196741000EA
46.8
EUR
ACRO196741000
ACRO196745000
ACRO196740025
Kaliumiodat 98%, reinst
Kaliumiodat
Formel:
KlO₃ Molecular Weight: 214 g/mol Schmelzpunkt: 560 °C Dichte: 3,93 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |