Kaliumiodat 99,7-100,4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
26840.235EA 151 EUR
26840.235 26840.460 26840.180
Kaliumiodat 99,7-100,4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560
Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 99.7 --> 100.4 %
pH-Wert (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Unlösliche Anteile Max. 50 ppm
Trocknungsverlust (130°C) Max. 0.1 %
Gesamt N (Stickstoff) Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (als Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (als Cl) Max. 100 ppm
I (Iodid) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 50 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
Na (Natrium) Max. 50 ppm
Konform zu ACS Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht