Natriumiodat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15296.0800 15296.0801
KRAF15296.0800EA 156 EUR
KRAF15296.0800 KRAF15296.0801
Natriumiodat analytisches Reagens
Natriumiodat
Formel: INaO₃
Molecular Weight: 197.89 g/mol
Schmelzpunkt: 420…430 °C
Dichte: 3.56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003533
CAS-Nummer: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR