Natriumiodat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06525.0100 1.06525.1000
1.06525.0100EA 149 EUR
1.06525.0100 1.06525.1000
Natriumiodat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumiodat
Formel: INaO₃
Molecular Weight: 197,89 g/mol
Schmelzpunkt: 420…430 °C
Dichte: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003533
CAS-Nummer: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 81 g/l (20 °C)
Molar Mass 197.89 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 4.28 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (90 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer