Natriumperiodat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
ACRO198380025EA 1064 EUR
ACRO198380025 ACRO198385000 ACRO198381000
Natriumperiodat 99% zur Analyse
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molecular Weight: 213,89 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm