Natriumperiodat 99.8+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
ACRO419615000EA 340 EUR
ACRO419615000 ACRO419610050 ACRO419611000 ACRO419610025
Natriumperiodat 99.8+% ACS
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molecular Weight: 213,89 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm