Natriumperiodat
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
1.06596.1000EA 657 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Natriumperiodat
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molecular Weight: 213,89 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,08714