Natriumperiodat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtetroxoiodat(VII)
, Natriummetaperiodat
27985.185EA
119
EUR
27985.185
27985.230
27985.290
Natriumperiodat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Natriumperiodat
Formel:
NaIO₄ Molecular Weight: 213,89 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 175 °C Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003534 CAS-Nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08714 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Assay (dried basis) | 99.8-100.3 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (als Cl) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 50 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 1 ppm |
Konform zu ACS | Entspricht |
Konform zu Reag. Ph.Eur. | Entspricht |