Orthoperiodsäure 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure
, ortho-Periodsäure
ACRO198401000EA
81.1
EUR
ACRO198401000
ACRO198405000
ACRO198400025
Orthoperiodsäure 99+%, reinst
Orthoperiodsäure
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Schmelzpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07248 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
Identification | Positive for periodate |
Iodide (I) | ≤10 ppm |
Bromide and Bromate (as Cl) | ≤200 ppm |
Chloride and Chlorate (as Cl) | ≤200 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |
Iodic acid | ≤1.0 % |