Orthoperiodsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure, ortho-Periodsäure
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
B20433.0BEA
544
EUR
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
Orthoperiodsäure ≥99%
Orthoperiodsäure
Purity: 99%
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: 126-130°
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011344
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Schmelzpunkt: 126…130 °C Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7171 |