Orthoperiodsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22288.0100 8.22288.0500
8.22288.0100EA 104 EUR
8.22288.0100 8.22288.0500
Orthoperiodsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer