Orthoperiodsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
20592.124EA 47.6 EUR
20592.124 20592.181
Orthoperiodsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %