Orthoperiodsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
20593.151EA 73.8 EUR
20593.151 20593.180
Orthoperiodsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm