Kaliumpermanganat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 338 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Kaliumpermanganat ≥98%
Potassium permanganate
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zers.)
Dichte: 2.7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824