Kaliumpermanganat 99,0-100,5% (durch Manganometrie), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
MERC1.05082.0250_NEA 0 EUR
MERC1.05082.0250_N 1.05082.9999 MERC1.05082.1000_N 1.05082.1000 1.05082.9050 1.05082.0250
Kaliumpermanganat 99,0-100,5% (durch Manganometrie), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) 99.0 - 100.5 %
Identity Passes test
Appearance of solution Passes test
In water insoluble matter ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.003 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %