Kaliumpermanganat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
26906.290EA 93.1 EUR
26906.290 26906.368
Kaliumpermanganat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm