Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
26910.237EA 56.4 EUR
26910.237 26910.294 26910.410
Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 99,0 - 100,5 %
Aussehen der Lösung Entspricht Ph.Eur.
Identification A Entspricht Ph.Eur.
Identification B Entspricht Ph.Eur.
Insolubility in water Max. 0,1 %
Gesamt N (Stickstoff) Max. 50 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,02 %
SO4 (Sulfat) Max. 100 ppm
Fe (Eisen) Max. 20 ppm
Pb (Blei) Max. 20 ppm
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht