Natriumazid 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 24.3 EUR
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Natriumazid 99%, reinst
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)