Natriumazid
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 50.8 EUR
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653