Natriumazid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
103692KEA 117 EUR
103692K 103694M 10369AS
Natriumazid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65.01 g/mol
Schmelzpunkt: 275
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Appearance Weisses kristallin.Pulver
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm