Natriumazid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 46.5 EUR
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Natriumazid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials