Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
71290-100G 71290-500G
SIAL71290-100GEA 51.6 EUR
SIAL71290-100G SIAL71290-500G
Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65.01 g/mol
Schmelzpunkt: 275
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653