Natriumamid 95%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
197051000
197055000
197050025
ACRO197051000EA
40.1
EUR
ACRO197051000
ACRO197055000
ACRO197050025
Natriumamid 95%, rein
Sodium amide
Formel:
H₂NNa Siedepunkt: 400 °C Schmelzpunkt: 210 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011117 CAS-Nummer: 7782-92-5 EINECS: 231-971-0 UN: 3131 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08717 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes |
Titration with HClO4 | ≥94 % |
Free Sodium | Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire) |
Peroxides | ≤0.1 % (as NaNH2O2) |