Natriumnitrit, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
06201.3600 06201.2600 06201.5600
KRAF06201.3600EA 48.5 EUR
KRAF06201.3600 KRAF06201.2600 KRAF06201.5600
Natriumnitrit, reinst
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 284 °C
Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721