Natriumnitrit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diazotizing salts
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22285.1000
8.22285.5000
8.22285.9050
8.22285.1000EA
69.1
EUR
8.22285.1000
8.22285.5000
8.22285.9050
Natriumnitrit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ Molecular Weight: 69 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 284 °C Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1 (6.1),III Merck Index: 13,08721 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 °C (decomposition) |
Molar Mass | 69.00 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Boiling Point | 320 °C (decomposition) |
Density | 2.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |