Natriumnitrit ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27960.236EA 45.5 EUR
27960.236 27960.293
Natriumnitrit ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 284 °C
Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm