Cäsiumnitrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO192070010EA 2505 EUR
ACRO192070010 ACRO192072500 ACRO192070500
Cäsiumnitrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Cesium nitrate
Formel: CsNO₃
Molecular Weight: 194,91 g/mol
Schmelzpunkt: 414 °C
Dichte: 3,68 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤0.2 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lithium (Li) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Rubidium (Rb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤1 ppm