Cäsiumnitrat ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
12884.30EA 194 EUR
12884.30 12884.18
Cäsiumnitrat ≥99,8% (Metall-Basis)
Cesium nitrate
Preparation of cesium compounds
Formel: CsNO₃
Molecular Weight: 194,91 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: 414 °C
Dichte: 3,68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2015