Cäsiumnitrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid cesium salt
14440.06
14440.14
14440.22
14440.36
14440.06EA
35.3
EUR
14440.06
14440.14
14440.22
14440.36
Cäsiumnitrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Cesium nitrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: CsNO3
Formula Weight: 194.91
Physical Form: Crystalline
Density: 3.68
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 414°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,2015
UN No.: 1451
MDL No.: MFCD00010963
Formel:
CsNO₃ Molecular Weight: 194.91 g/mol Siedepunkt: 737 Zersetzung Schmelzpunkt: 414 Dichte: 3.68 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010963 CAS-Nummer: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN: 1451 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,2015 |