Kaliumnitrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kalisalpeter
ACRO205910010EA 55.2 EUR
ACRO205910010 ACRO205915000 ACRO205910025 ACRO205910100
Kaliumnitrat 99+% zur Analyse
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101,1 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 334 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm