Kaliumnitrat ≥99,994% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalisalpeter
11008.14 11008.22
11008.14EA 96.7 EUR
11008.14 11008.22
Kaliumnitrat ≥99,994% (Metall-Basis)
Kaliumnitrat
Purity: 99.994% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Formel: KNO₃
Siedepunkt: 400 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648