Kaliumnitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalisalpeter
A14527.36EA 23.1 EUR
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
Kaliumnitrat ≥99%
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101,1 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648