Kaliumnitrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Kalisalpeter
31263-50KG 31263.9050 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
31263-50KGEA 1810.59 EUR
31263-50KG HONE31263.9050 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
Kaliumnitrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101,1 g/mol
Siedepunkt: Decomposition
Schmelzpunkt: 335 °C (1,013 hPa)
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Iodate (IO₃) Max. 5 ppm
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %