Kaliumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kalisalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05065.0050 1.05065.0500
1.05065.0050EA 91.44 EUR
1.05065.0050 1.05065.0500
Kaliumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101,1 g/mol
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer