Kaliumnitrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Kalisalpeter
26863.291EA 47.6 EUR
26863.291 26863.360
Kaliumnitrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Molecular Weight: 101,1 g/mol
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm