Lithiumnitrat, wasserfrei ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
10985.03EA 47.8 EUR
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
Lithiumnitrat, wasserfrei ≥99,98% (Metall-Basis)
Lithium nitrate
Purity: 99.98% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.38 Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Formel: LiNO₃
Molecular Weight: 68,95 g/mol
Siedepunkt: 600 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 264 °C
Dichte: 2,38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5536