Natriumnitrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
424340030
424345000
424340010
424340100
ACRO424340030EA
186
EUR
ACRO424340030
ACRO424345000
ACRO424340010
ACRO424340100
Natriumnitrat 99+% ACS
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Siedepunkt: 380 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 306 °C Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % solution at 25.0°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iodate (IO3) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |