Natriumnitrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06535.1000
1.06535.9050
1.06535.1000EA
65.6
EUR
1.06535.1000
1.06535.9050
Natriumnitrat, Supelco®
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Molecular Weight: 84.99 g/mol Siedepunkt: 380 Schmelzpunkt: 308 Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...